Amonio peroxodisulfato (APS) ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Peroxidisulphuric acid diammonium salt, Ammonium persulphate
21300.293EA 79.2 EUR
21300.293 21300.260
Amonio peroxodisulfato (APS) ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. para análisis
Amonio peroxodisulfato (APS)
Formula: (NH₄)₂S₂O₈
MW: 228.2 g/mol
Pto. de fusión: 120
Densidad: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003390
Núm. CAS: 7727-54-0
EINECS: 231-786-5
UN: 1444
ADR: 5.1 III
Índice Merck: 13,00545
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82a373f21d34e63dc94c0598f3f33ba6bbfdb2b&vid=2b6d196dbf07ce4dd528ac7b4f8456678accd3ba&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 98.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue Max. 0.05 %
Insolubility in water Max. 0.02 %
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Mn (Manganese) Max. 2 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test