Amonio tiocianato 99+%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
206500010 206505000 206500025 206500100
ACRO206500010EA 98.1 EUR
ACRO206500010 ACRO206505000 ACRO206500025 ACRO206500100
Amonio tiocianato 99+%, extra puro
Amonio tiocianato
Formula: NH₄SCN
Pto. de fusión: 149 °C
Densidad: 1,3 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011428
Núm. CAS: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Índice Merck: 13,00564
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals
Titration Argentometric ≥99.0 % (on dried basis)
Water ≤1.0 %
pH 4.0 to 6.0 (5 % in water)
Iron (Fe) ≤2 ppm