Amonio tiocianato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Amonio rodanuro, Amonio sulfocianuro
A10632.0B
A10632.0I
A10632.30
A10632.0BEA
73.6
EUR
A10632.0B
A10632.0I
A10632.30
Amonio tiocianato ≥98%
Amonio tiocianato
Purity: 98+%
CAS No.: 1762-95-4
Molecular Formula: CH4N2S
Formula Weight: 76.12
Odour: Odourless
Melting Point: 147-149°
Beilstein Reference: 3595135
Merck Reference: 14,561
MDL No.: MFCD00011428
Formula:
NH₄SCN MW: 76.12 g/mol Pto. de fusión: 147…149 °C Densidad: 1.305 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011428 Núm. CAS: 1762-95-4 EINECS: 217-175-6 Índice Merck: 13,00564 |