Amonio tiocianato, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01213.0500 1.01213.9025
1.01213.0500EA 142 EUR
1.01213.0500 1.01213.9025
Amonio tiocianato, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Amonio tiocianato
Formula: NH₄SCN
Pto. de fusión: 150 °C
Densidad: 1,305 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011428
Núm. CAS: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Índice Merck: 13,00564
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 1600 g/l (20 °C)
Melting Point 150 °C
Molar Mass 76.12 g/mol
Bulk Density 600 - 700 kg/m3
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Density 1.3 g/cm3 (20 °C)
pH 4.8 - 5.8 (50 g/l, H2O, 20 °C)