Amonio tiocianato ≥98.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
21344.237EA 75.2 EUR
21344.237 21344.294 21344.460
Amonio tiocianato ≥98.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. para análisis
Amonio tiocianato
Formula: NH₄SCN
Pto. de fusión: 150 °C
Densidad: 1,305 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011428
Núm. CAS: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Índice Merck: 13,00564
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 98.5 %
pH (20°C; 5 %) 4.2 - 5.8
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.025 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Substances reducing iodine Max. 0.4 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
S (Sulphide) Max. 10 ppm
Cu (Copper) Max. 4 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm
Pb (Lead) Max. 4 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm