Amonio hexafluorosilicato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Amonio hexafluorosilicato
43184.09
43184.30
43184.18
43184.09EA
88
EUR
43184.09
43184.30
43184.18
Amonio hexafluorosilicato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Amonio hexafluorosilicato
Purity: 99.999%
CAS No.: 16919-19-0
Molecular Formula: (NH4)2SiF6
Formula Weight: 178.14
Physical Form: Crystalline
Melting Point: dec.
UN No.: 2854
MDL No.: MFCD00010887
Formula:
H₈F₆N₂Si MW: 178.15 g/mol Pto. de fusión: Dec. Densidad: 2.01 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010887 Núm. CAS: 16919-19-0 EINECS: 240-968-3 UN: 2854 ADR: 6.1 III Índice Merck: 14,527 |