Amonio hexafluorosilicato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
69100.A1
69100.A7
69100.30
69100.A1EA
127
EUR
69100.A1
69100.A7
69100.30
Amonio hexafluorosilicato ≥98%
Amonio hexafluorosilicato
Purity: 98%
CAS No.: 16919-19-0
Molecular Formula: (NH4)2SiF6
Formula Weight: 178.14
Physical Form: Powder
Melting Point: dec.
UN No.: 2854
MDL No.: MFCD00010887
Etching glass, in soldering flux
Formula:
H₈F₆N₂Si Pto. de fusión: Dec. Densidad: 2,01 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010887 Núm. CAS: 16919-19-0 EINECS: 240-968-3 UN: 2854 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,527 |