Amonio sulfato 99.5% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
205870010 205870050 205870250 205872500
ACRO205870010EA 57.7 EUR
ACRO205870010 ACRO205870050 ACRO205870250 ACRO205872500
Amonio sulfato 99.5% para análisis
Amonio sulfato
Formula: (NH₄)₂SO₄
Pto. de fusión: 280 °C
Densidad: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003391
Núm. CAS: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
IR: 01-2119455044-46
Índice Merck: 13,00559
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white Crystals
Residue after ignition ≤0.01 % (as SO4)
pH 5 to 6 (5 % at 20°C)
Titration excess NaOH ≥99.5 %
Chloride (Cl) ≤3 ppm
Nitrate (NO3) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm