Amonio sulfato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
|
Sinónimos:
Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
10639.09
10639.18
10639.30
10639.09EA
33.2
EUR
10639.09
10639.18
10639.30
Amonio sulfato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Ammonium sulphate
Purity: 99.999%
CAS No.: 7783-20-2
Molecular Formula: H8N2O4S
Formula Weight: 132.14
Physical Form: Crystalline
Density: 1.769
Appearance: White
Melting Point: ca 280° dec.
Merck Reference: 14,555
MDL No.: MFCD00003391
Formula:
(NH₄)₂SO₄ MW: 132,14 g/mol Pto. de fusión: ∼ 280 °C (desc.) Densidad: 1,769 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003391 Núm. CAS: 7783-20-2 EINECS: 231-984-1 IR: 01-2119455044-46 Índice Merck: 14,555 |