Amonio sulfato ≥99.0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
11566.22 11566.36 11566.A3 11566.A9
11566.22EA 24.7 EUR
11566.22 11566.36 11566.A3 11566.A9
Amonio sulfato ≥99.0% ACS
Amonio sulfato
Purity: 99.0% min CAS No.: 7783-20-2 Molecular Formula: H8N2O4S Formula Weight: 132.14 Physical Form: Granular Density: 1.769 Appearance: White Melting Point: ca 280° dec. Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol and acetone Merck Reference: 14,555 MDL No.: MFCD00003391
In galvanizing steel, manufacturing of ammonia alum and sulfuric acid
Formula: (NH₄)₂SO₄
Pto. de fusión: ∼ 280 °C (desc.)
Densidad: 1,769
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003391
Núm. CAS: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
IR: 01-2119455044-46
Índice Merck: 14,555