Amonio sulfato ≥99.95% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
89363.22 89363.36 89363.A3
89363.22EA 46 EUR
89363.22 89363.36 89363.A3
Amonio sulfato ≥99.95% (metals basis)
Amonio sulfato
Purity: 99.95% CAS No.: 7783-20-2 Molecular Formula: H8N2O4S Formula Weight: 132.14 Physical Form: Crystalline Density: 1.769 Appearance: White Melting Point: ca 280° dec. Merck Reference: 14,555 MDL No.: MFCD00003391
Formula: (NH₄)₂SO₄
MW: 132.14 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 280 °C (desc.)
Densidad: 1.769
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003391
Núm. CAS: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
IR: 01-2119455044-46
Índice Merck: 14,555