Amonio sulfato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
A11682.0B
A11682.0I
A11682.0BEA
39.4
EUR
A11682.0B
A11682.0I
Amonio sulfato ≥98%
Amonio sulfato
Purity: 98+%
CAS No.: 7783-20-2
Molecular Formula: H8N2O4S
Formula Weight: 132.14
Melting Point: ca 280° dec.
Merck Reference: 14,555
MDL No.: MFCD00003391
Formula:
(NH₄)₂SO₄ Densidad: 1,769 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003391 Núm. CAS: 7783-20-2 EINECS: 231-984-1 IR: 01-2119455044-46 Índice Merck: 14,555 |