Amonio sulfato, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01217.0100 1.01217.1000 1.01217.5000
1.01217.0100EA 36.8 EUR
1.01217.0100 1.01217.1000 1.01217.5000
Amonio sulfato, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Amonio sulfato
Formula: (NH₄)₂SO₄
Pto. de fusión: 336…339 °C
Densidad: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003391
Núm. CAS: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
IR: 01-2119455044-46
Índice Merck: 13,00559
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 754 g/l (20 °C)
Molar Mass 132.14 g/mol
Bulk Density 850 kg/m3
Density 1.77 g/cm3 (20 °C)
pH 5 (100 g/l, H2O)