Amonio sulfato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos:
Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
21332.293EA
41.9
EUR
21332.293
21332.362
21332.460
Amonio sulfato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Ammonium sulphate
Formula:
(NH₄)₂SO₄ MW: 132,14 g/mol Pto. de fusión: 336…339 °C Densidad: 1,78 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003391 Núm. CAS: 7783-20-2 EINECS: 231-984-1 IR: 01-2119455044-46 Índice Merck: 13,00559 |
Resultados test especificaciones
Assay | Min. 99 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.02 % |
Cl (Chloride) | Max. 20 ppm |
NO3 (Nitrate) | Max. 50 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |