Amonio sulfato ≥99.0%, grado reactivo
Proveedor: Honeywell Chemicals
A5132-1KG A5132-5KG
A5132-1KGEA 85.8 EUR
A5132-1KG A5132-5KG
Amonio sulfato ≥99.0%, grado reactivo
Amonio sulfato
  • ≥95% for general laboratory use.
Formula: (NH₄)₂SO₄
Pto. de fusión: 350 °C
Densidad: 1,760 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003391
Núm. CAS: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
IR: 01-2119455044-46
Índice Merck: 13,00559
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99.0 - 101.0 %
Colour of the solution complying
Clearness of the solution complying
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Lead (Pb) Max. 3 ppm
Selenium (Se) Max. 5 ppm