Dibromuro de tionilo ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
L15648.14
L15648.22
L15648.14EA
48.6
EUR
L15648.14
L15648.22
Dibromuro de tionilo ≥97%
Dibromuro de tionilo
Purity: 97%
CAS No.: 507-16-4
Molecular Formula: Br2OS
Formula Weight: 207.88
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.6750
Odour: Acrid
Melting Point: -52°
Boiling Point: 47-49°/20mm
Merck Reference: 14,9347
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011448
Formula:
Br₂OS Pto. Ebullición: 47…49 °C (20 mmHg) Pto. de fusión: –52 °C Densidad: 2,683 Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00011448 Núm. CAS: 507-16-4 EINECS: 208-064-3 UN: 3264 ADR: 8,II Índice Merck: 14,9347 |