Dicloruro de diazufre para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14179.1000
8.14179.1000EA 266 EUR
8.14179.1000
Dicloruro de diazufre para síntesis, Sigma-Aldrich®
Dicloruro de diazufre
Formula: Cl₂S₂
Pto. Ebullición: 138 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –76 °C
Densidad: 1,68 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 118 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 10025-67-9
EINECS: 233-036-2
UN: 1828
ADR: 8,I
Índice Merck: 12,09143
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point -76 °C
Molar Mass 135.04 g/mol
Boiling Point 138 °C
Vapor Pressure 14.7 hPa (20 °C)
Flash Point 4.2 - 32.5 %(V)
Refractive Index 130 °C
Explosion Limit 1.67 (20 °C, 589 nm)
Density 1.68 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 390 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material