Isocianato de clorosulfonilo 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
162040050 162040500 162042500 162040010
ACRO162040050EA 32.4 EUR
ACRO162040050 ACRO162040500 ACRO162042500 ACRO162040010
Isocianato de clorosulfonilo 98+%
Isocianato de clorosulfonilo
Formula: CClNO₃S
MW: 141.53 g/mol
Pto. Ebullición: 106 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –44 °C
Densidad: 1.626 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011608
Núm. CAS: 1189-71-5
EINECS: 214-715-2
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥98.0 %