Tionilo cloruro 99.5+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Dicloruro de tionilo
169490010 169490250 169491000 169495000 169490025
ACRO169490010EA 64.5 EUR
ACRO169490010 ACRO169490250 ACRO169491000 ACRO169495000 ACRO169490025
Tionilo cloruro 99.5+%
Tionilo cloruro
Formula: Cl₂OS
MW: 118.97 g/mol
Pto. Ebullición: 76
Pto. de fusión: –105 °C
Densidad: 1.64 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011449
Núm. CAS: 7719-09-7
EINECS: 231-748-8
UN: 1836
ADR: 8 I
Índice Merck: 12,09485
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≤0.5 % Sulfuryl chloride
HPLC ≥96.0 %