Tionilo cloruro 99.7%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Dicloruro de tionilo
382662500
382660010
382660025
382662500.EA
48.2
EUR
382662500.
382660010.
382660025.
Tionilo cloruro 99.7%
Tionilo cloruro
Formula:
Cl₂OS MW: 118.97 g/mol Pto. Ebullición: 76 Pto. de fusión: –105 °C Densidad: 1.64 g/cm³ |
Número MDL:
MFCD00011449 Núm. CAS: 7719-09-7 EINECS: 231-748-8 UN: 1836 ADR: 8 I Índice Merck: 12,09485 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥99.6 % (SOCl2) |
Color scale | ≤50 APHA |
Impurity | ≤0.05 % (SCl2 + S2Cl2) |