Tionilo cloruro para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Dicloruro de tionilo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08154.0100 8.08154.0500 8.08154.1000 8.08154.2500 8.08154.9300
8.08154.0100EA 76.8 EUR
8.08154.0100 8.08154.0500 8.08154.1000 8.08154.2500 8.08154.9300
Tionilo cloruro para síntesis, Sigma-Aldrich®
Tionilo cloruro
Formula: Cl₂OS
MW: 118.97 g/mol
Pto. Ebullición: 76
Pto. de fusión: –104.5 °C
Densidad: 1.64 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011449
Núm. CAS: 7719-09-7
EINECS: 231-748-8
UN: 1836
ADR: 8 I
Índice Merck: 12,09485
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point -104.5 °C
Molar Mass 118.97 g/mol
Boiling Point 76 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 121 hPa (20 °C)
Refractive Index 1.517 (20 °C, 589 nm)
Density 1.64 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material