Cloruro de sulfurilo 98.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Dicloruro de sulfurilo
169450010 169450025 169450250
ACRO169450010EA 67 EUR
ACRO169450010 ACRO169450025 ACRO169450250
Cloruro de sulfurilo 98.5%
Cloruro de sulfurilo
Formula: Cl₂O₂S
Pto. Ebullición: 69,1 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –54,1 °C
Densidad: 1,667 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011451
Núm. CAS: 7791-25-5
EINECS: 232-245-6
UN: 1834
ADR: 6.1,I
Índice Merck: 12,09153
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Titration Argentometric ≥98.0 % (ex Cl)
Free chlorine ≤0.1 %
Sulfur dioxide (SO2) ≤0.5 %