Cloruro de sulfurilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07997.0250 8.07997.1000 8.07997.9300
8.07997.0250EA 93.3 EUR
8.07997.0250 8.07997.1000 8.07997.9300
Cloruro de sulfurilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Cloruro de sulfurilo
Formula: Cl₂O₂S
Pto. Ebullición: 69,1 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –54 °C
Densidad: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011451
Núm. CAS: 7791-25-5
EINECS: 232-245-6
UN: 1834
ADR: 6.1 (8),I
Índice Merck: 12,09153