Dicloruro de seleninilo ≥99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
68108.AB
68108.AC
68108.ABEA
410
EUR
68108.AB
68108.AC
Dicloruro de seleninilo ≥99% (metals basis)
Dicloruro de seleninilo
Purity: 99%
CAS No.: 7791-23-3
Molecular Formula: SeOCl2
Formula Weight: 165.87
Physical Form: Liquid
Density: 2.42
Refractive Index: 1.651
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Yellow
Melting Point: 8.5°
Boiling Point: 176.4°
Solubility: Decomposes in water forming HCl and H2SeO3
Merck Reference: 14,8435
UN No.: 2879
MDL No.: MFCD00016327
Formula:
Cl₂OSe Pto. Ebullición: 176,4 °C Pto. de fusión: 8,5 °C Densidad: 2,42 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016327 Núm. CAS: 7791-23-3 EINECS: 232-244-0 UN: 2879 ADR: 8,I Índice Merck: 14,8435 |