Ácido clorosulfónico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Chlorosulphonic acid
304490010 304491000 304495000 304490025
ACRO304490010EA 96.7 EUR
ACRO304490010 ACRO304491000 ACRO304495000 ACRO304490025
Ácido clorosulfónico 97%
Ácido clorosulfónico
Formula: HClO₃S
MW: 116.52 g/mol
Pto. Ebullición: 151…152 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –80 °C
Densidad: 1.75 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011523
Núm. CAS: 7790-94-5
EINECS: 232-234-6
UN: 1754
ADR: 8
Índice Merck: 12,02218
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Slightly hazy viscous liquid
Titration ≥96.0 %