Ácido clorosulfónico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Chlorosulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00220.9050
8.00220.9050EA 0 EUR
8.00220.9050
Ácido clorosulfónico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido clorosulfónico
Formula: HClO₃S
MW: 116,52 g/mol
Pto. Ebullición: 152 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –80 °C
Densidad: 1,75 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011523
Núm. CAS: 7790-94-5
EINECS: 232-234-6
UN: 1754
ADR: 8,I
Índice Merck: 12,02218