Trifluoruro de (dietilamino)azufre 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: DAST
216110050 216110250 216111000
ACRO216110050EA 116 EUR
ACRO216110050 ACRO216110250 ACRO216111000
Trifluoruro de (dietilamino)azufre 95%
Trifluoruro de (dietilamino)azufre
Formula: C₄H₁₀F₃NS
MW: 161.19 g/mol
Pto. Ebullición: 30…32 °C (3 mmHg)
Densidad: 1.316 g/cm³
Pto. de inflamación: 23 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00000363
Núm. CAS: 38078-09-0
EINECS: 253-771-2
UN: 2920
ADR: 8 I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
NMR (1H-NMR) ≥94 %