Trifluoruro de (dietilamino)azufre 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
DAST
A11992.06
A11992.14
A11992.22
A11992.06EA
96.2
EUR
A11992.06
A11992.14
A11992.22
Trifluoruro de (dietilamino)azufre 95%
Trifluoruro de (dietilamino)azufre
Purity: 95%
CAS No.: 38078-09-0
Molecular Formula: C4H10F3NS
Formula Weight: 161.19
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 23°(73°F)
Refractive Index: 1.4115
Boiling Point: 30-32°/3mm
Beilstein Reference: 1849066
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000363
Formula:
C₄H₁₀F₃NS MW: 161,19 g/mol Pto. Ebullición: 30…32 °C (3 mmHg) Densidad: 1,23 Pto. de inflamación: 23 °C (73 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000363 Núm. CAS: 38078-09-0 EINECS: 253-771-2 UN: 2920 ADR: 8,I |