Ácido amidosulfónico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
222070010 222070025 222072500 222070100
ACRO222070010EA 139 EUR
ACRO222070010 ACRO222070025 ACRO222072500 ACRO222070100
Ácido amidosulfónico 99%
Ácido amidosulfónico
Formula: H₃NO₃S
Pto. Ebullición: 247 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 200…208 °C
Densidad: 2,15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011603
Núm. CAS: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
UN: 2967
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,09006
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afa0500786be69d531cdf06f8e67548e6f67b23f&vid=73aa20196fbabf965e4375f2cf3675e2f513ee59&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 200 to 208 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %