Ácido amidosulfónico 99.3-100.3% (base secada) ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido sulfamídico, Ácido sulfámico, Ácido aminosulfónico
33233.22
33233.36
33233.22EA
44.5
EUR
33233.22
33233.36
Ácido amidosulfónico 99.3-100.3% (base secada) ACS
Ácido amidosulfónico
Purity: 99.3-100.3%
CAS No.: 5329-14-6
Molecular Formula: H2NSO3H
Formula Weight: 97.09
Physical Form: Crystalline
Density: 2.12
pH: 1.2
Melting Point: ca 205° dec.
Merck Reference: 14,8921
UN No.: 2967
MDL No.: MFCD00011603
Formula:
H₃NO₃S Pto. Ebullición: 247 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼ 205 °C (desc.) Densidad: 2,12 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011603 Núm. CAS: 5329-14-6 EINECS: 226-218-8 UN: 2967 ADR: 8,III Índice Merck: 14,8921 |