Ácido amidosulfónico 99,99 Metals basis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido sulfamídico, Ácido sulfámico, Ácido aminosulfónico
44510.14 44510.22 44510.36
44510.14EA 39.4 EUR
44510.14 44510.22 44510.36
Ácido amidosulfónico 99,99 Metals basis
Ácido amidosulfónico
Purity: 99.99% CAS No.: 5329-14-6 Molecular Formula: H2NSO3H Formula Weight: 97.09 Physical Form: Crystalline Density: 2.12 pH: 1.2 Melting Point: ca 205° dec. Merck Reference: 14,8921 UN No.: 2967 MDL No.: MFCD00011603
Formula: H₃NO₃S
MW: 97.09 g/mol
Pto. Ebullición: 247
Pto. de fusión: ∼ 205 °C (desc.)
Densidad: 2.12
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011603
Núm. CAS: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
UN: 2967
ADR: 8 III
Índice Merck: 14,8921
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afa0500786be69d531cdf06f8e67548e6f67b23f&vid=73aa20196fbabf965e4375f2cf3675e2f513ee59&prid=web&clid=SAPDAM