Ácido amidosulfónico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido sulfamídico, Ácido sulfámico, Ácido aminosulfónico
A18836.0E A18836.22 A18836.36
A18836.0EEA 116 EUR
A18836.0E A18836.22 A18836.36
Ácido amidosulfónico ≥98%
Ácido amidosulfónico
Purity: 98+% CAS No.: 5329-14-6 Molecular Formula: H3NO3S Formula Weight: 97.09 Odour: Odourless pH: 1.2 Melting Point: ca 205° dec. Merck Reference: 14,8921 UN No.: 2967 MDL No.: MFCD00011603
Formula: H₃NO₃S
MW: 97,09 g/mol
Pto. Ebullición: 247 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: ∼ 205 °C (desc.)
Densidad: 2,12
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011603
Núm. CAS: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
UN: 2967
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,8921
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afa0500786be69d531cdf06f8e67548e6f67b23f&vid=73aa20196fbabf965e4375f2cf3675e2f513ee59&prid=web&clid=SAPDAM