Ácido amidosulfónico, EMSURE® para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Atención
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00103.0100
1.00103.0250
1.00103.5000
1.00103.0100EA
106
EUR
1.00103.0100
1.00103.0250
1.00103.5000
Ácido amidosulfónico, EMSURE® para análisis, Supelco®
Ácido amidosulfónico
Formula:
H₃NO₃S Pto. Ebullición: 247 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 205 °C Densidad: 2,15 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011603 Núm. CAS: 5329-14-6 EINECS: 226-218-8 UN: 2967 ADR: 8,III Índice Merck: 13,09006 |
|
Resultados test especificaciones
Solubility | 213 g/l (20 °C) |
Melting Point | 205 °C (decomposition) |
Molar Mass | 97.08 g/mol |
Bulk Density | 600 kg/m3 |
Density | 2.13 g/cm3 (20 °C) |
pH | 1.2 (10 g/l, H2O) |