Ácido amidosulfónico, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Ácido sulfamídico, Ácido sulfámico, Ácido aminosulfónico
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00219.2500 1.00219.9025
1.00219.2500EA 134 EUR
1.00219.2500 1.00219.9025
Ácido amidosulfónico, Supelco®
Ácido amidosulfónico
Formula: H₃NO₃S
Pto. Ebullición: 247 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 205 °C
Densidad: 2,15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011603
Núm. CAS: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
UN: 2967
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,09006
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afa0500786be69d531cdf06f8e67548e6f67b23f&vid=73aa20196fbabf965e4375f2cf3675e2f513ee59&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 213 g/l (20 °C)
Melting Point 205 °C (decomposition)
Molar Mass 97.08 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Density 2.13 g/cm3 (20 °C)
pH 1.2 (10 g/l, H2O)