Ácido amidosulfónico ≥99%, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
20671.297EA 47.3 EUR
20671.297 20671.468 20671.366
Ácido amidosulfónico ≥99%, TECHNICAL
Ácido amidosulfónico
Formula: H₃NO₃S
Pto. Ebullición: 247 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 205 °C
Densidad: 2,15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011603
Núm. CAS: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
UN: 2967
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,09006
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afa0500786be69d531cdf06f8e67548e6f67b23f&vid=73aa20196fbabf965e4375f2cf3675e2f513ee59&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %