Amonio amidosulfonato ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Sulfamato de amonio, Sulfamidato de amonio
423390050 423391000 423395000 423390025
ACRO423390050EA 31.2 EUR
ACRO423390050 ACRO423391000 ACRO423395000 ACRO423390025
Amonio amidosulfonato ACS
Amonio amidosulfonato
Formula: H₆N₂O₃S
Pto. de fusión: 132…135 °C
Densidad: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011429
Núm. CAS: 7773-06-0
EINECS: 231-871-7
Índice Merck: 12,00589
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Melting point 132.0 to 134.0°C
Residue after ignition ≤0.10 %
Titration ≥98.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.02 %