Amonio amidosulfonato ≥98% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Sulfamato de amonio, Sulfamidato de amonio
Purity: 98% min
CAS No.: 7773-06-0
Molecular Formula: H6N2O3S
Formula Weight: 114.12
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Weak
pH: 5.2
Melting Point: 131-135°
Boiling Point: 160° dec.
Solubility: Very soluble in water, liquid ammonia. Slightly soluble in ethanol, glycerol, glycol
Merck Reference: 14,554
MDL No.: MFCD00011429
In electroplating solutions, making nitrous oxide gas, for manufacture of flameproofing textiles and paper products
Formula:
H₆N₂O₃S MW: 114.13 g/mol Pto. Ebullición: 160 °C (desc.) Pto. de fusión: 131…135 °C Densidad: Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011429 Núm. CAS: 7773-06-0 EINECS: 231-871-7 Índice Merck: 14,554 |