Amonio amidosulfonato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Sulfamato de amonio, Sulfamidato de amonio
A17696.30
A17696.0B
A17696.30EA
35.1
EUR
A17696.30
A17696.0B
Amonio amidosulfonato ≥98%
Amonio amidosulfonato
Purity: 98+%
CAS No.: 7773-06-0
Molecular Formula: H6N2O3S
Formula Weight: 114.12
Odour: Weak
pH: 5.2
Melting Point: 131-135°
Boiling Point: 160° dec.
Merck Reference: 14,554
MDL No.: MFCD00011429
Formula:
H₆N₂O₃S MW: 114.13 g/mol Pto. Ebullición: 160 °C (desc.) Pto. de fusión: 131…135 °C Densidad: Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011429 Núm. CAS: 7773-06-0 EINECS: 231-871-7 Índice Merck: 12,00589 |