Selenio dióxido ≥99.4% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
12358.22
12358.36
12358.A1
12358.22EA
69.9
EUR
12358.22
12358.36
12358.A1
Selenio dióxido ≥99.4% (metals basis)
Selenio dióxido
Purity: 99.4%
CAS No.: 7446-08-4
Molecular Formula: O2Se
Formula Weight: 110.96
Physical Form: Powder
Density: 3.95
Appearance: White to pink
Odour: Odourless
Melting Point: 340-350° subl.
Solubility: Partially soluble in water, methanol, ethanol, acetone. Soluble in concentrated H2SO4
Merck Reference: 14,8434
UN No.: 3283
MDL No.: MFCD00003562
As an oxidizing agent, in manufacturing of other selenium compounds
Formula:
SeO₂ MW: 110.96 g/mol Pto. de fusión: 340…350 °C (subl.) Densidad: 3.95 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003562 Núm. CAS: 7446-08-4 EINECS: 231-194-7 UN: 3283 ADR: 6.1 II Índice Merck: 14,8434 |