Disulfuro de selenio ≥94%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Selenium sulphide, Selenium(IV) sulphide
42943.14 42943.22 42943.36
42943.14EA 63.6 EUR
42943.14 42943.22 42943.36
Disulfuro de selenio ≥94%
Disulfuro de selenio
Purity: 94% CAS No.: 7488-56-4 Molecular Formula: SeS2 Formula Weight: 143.09 Physical Form: Powder Melting Point: 100° Boiling Point: dec. Solubility: Insoluble in water, in dilute HCl Merck Reference: 14,8436 UN No.: 2657 MDL No.: MFCD00011227
Formula: S₂Se
MW: 143.09 g/mol
Pto. Ebullición: -112 Dec.
Densidad: 0.03 g/cm³ (–65 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011227
Núm. CAS: 7488-56-4
EINECS: 231-303-8
UN: 2657
ADR: 6.1 II