Disulfuro de dialilo tech. 80% remainder mainly diallyl sulfide and diallyl trisulfide, grado técnico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L11106.06
L11106.14
L11106.22
L11106.06EA
26.3
EUR
L11106.06
L11106.14
L11106.22
Disulfuro de dialilo tech. 80% remainder mainly diallyl sulfide and diallyl trisulfide, grado técnico
Disulfuro de dialilo
Purity: 80%
CAS No.: 2179-57-9
Molecular Formula: C6H10S2
Formula Weight: 146.27
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.5410
Odour: Garlic-like
Boiling Point: 180-190°
Beilstein Reference: 1699241
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008656
Formula:
C₆H₁₀S₂ Pto. Ebullición: 180…190 °C Densidad: 1,008 Pto. de inflamación: 51 °C (123 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00008656 Núm. CAS: 2179-57-9 EINECS: 218-548-6 UN: 1993 ADR: 3,III |