Sulfuro de dialilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Allyl sulphide
L10971.14
L10971.22
L10971.14EA
40
EUR
L10971.14
L10971.22
Sulfuro de dialilo ≥98%
Sulfuro de dialilo
Purity: 98%
CAS No.: 592-88-1
Molecular Formula: C6H10S
Formula Weight: 114.21
Flash Point: 23°(73°F)
Refractive Index: 1.4895
Odour: Unpleasant
Melting Point: -83°
Boiling Point: 137-138°
Beilstein Reference: 1736016
Merck Reference: 14,297
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008658
Formula:
C₆H₁₀S MW: 114.21 g/mol Pto. Ebullición: 137…138 °C Pto. de fusión: –83 °C Densidad: 0.889 Pto. de inflamación: 23 °C (73 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008658 Núm. CAS: 592-88-1 EINECS: 209-775-1 UN: 1993 ADR: 3 III Índice Merck: 13,00294 |