Disulfiramo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Disulfuro de bis (N,N-dietiltiocarbamilo), Disulfuro de tetraetiltiuram
138120250 138125000 138120025
ACRO138120250EA 23.1 EUR
ACRO138120250 ACRO138125000 ACRO138120025
Disulfiramo 97%
Disulfiramo
Formula: C₁₀H₂₀N₂S₄
MW: 296.55 g/mol
Pto. Ebullición: 117 °C (23hPa)
Pto. de fusión: 70…74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009048
Núm. CAS: 97-77-8
EINECS: 202-607-8
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,03399
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream to light yellow Crystalline powder or crystals or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 74 °C
Water ≤1.0 % (KF)
HPLC ≥96.0 %
Ash ≤0.3 % (900°C)