Disulfiramo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Disulfuro de bis (N,N-dietiltiocarbamilo), Disulfuro de tetraetiltiuram
B20721.0B B20721.0I B20721.22 B20721.30
B20721.0BEA 125 EUR
B20721.0B B20721.0I B20721.22 B20721.30
Disulfiramo ≥97%
Disulfiramo
Purity: 97% CAS No.: 97-77-8 Molecular Formula: C10H20N2S4 Formula Weight: 296.54 Melting Point: 69-72° Boiling Point: 117°/17mm Merck Reference: 14,3364 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00009048
Formula: C₁₀H₂₀N₂S₄
MW: 296.55 g/mol
Pto. Ebullición: 117 °C (17 mmHg)
Pto. de fusión: 69…72 °C
Densidad: 1.300
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009048
Núm. CAS: 97-77-8
EINECS: 202-607-8
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,03399