Tiram 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Disulfuro de tetrametiltiuram, Disulfuro de bis (N,N-dimetiltiocarbamilo)
138480010 138480050 138485000
ACRO138480010EA 118 EUR
ACRO138480010 ACRO138480050 ACRO138485000
Tiram 97%
Tiram
Formula: C₆H₁₂N₂S₄
MW: 240.44 g/mol
Pto. Ebullición: 129 °C (20 mmHg)
Pto. de fusión: >145 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008325
Núm. CAS: 137-26-8
EINECS: 205-286-2
UN: 2811
Índice Merck: 12,09510
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥142 °C
Assay ≥96.0 %
Loss on drying ≤0.5 %
Additional info additive: 0.5 to 2.5% oil
Particle size ≤0.1 % Residue on 150 micron sieve
Ash ≤0.5 %