Tiram ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Disulfuro de tetrametiltiuram, Disulfuro de bis (N,N-dimetiltiocarbamilo)
B20063.0E
B20063.22
B20063.36
B20063.0EEA
283
EUR
B20063.0E
B20063.22
B20063.36
Tiram ≥97%
Tiram
Purity: 97%
CAS No.: 137-26-8
Molecular Formula: C6H12N2S4
Formula Weight: 240.43
Flash Point: 89°(192°F)
Melting Point: 152-155°
Boiling Point: 129°/20mm
Beilstein Reference: 1725821
Merck Reference: 14,9371
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00008325
Formula:
C₆H₁₂N₂S₄ MW: 240.44 g/mol Pto. Ebullición: 129 °C (20 mmHg) Pto. de fusión: 152…155 °C Densidad: 1.300 Pto. de inflamación: 89 °C (192 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008325 Núm. CAS: 137-26-8 EINECS: 205-286-2 UN: 3077 ADR: 9 III Índice Merck: 12,09510 |