Dimetil sulfóxido 99.8+%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: DMSO
295520010 295522500 295520025 295520250
ACRO295520010EA 94.9 EUR
ACRO295520010 ACRO295522500 ACRO295520025 ACRO295520250
Dimetil sulfóxido 99.8+%, extra puro
Dimetil sulfóxido
Formula: (CH₃)₂SO
MW: 78.14 g/mol
Pto. Ebullición: 189 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 18.4 °C
Densidad: 1.1 g/cm³
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002089
Núm. CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Índice Merck: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.80 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.003 %
Acidity ≤0.04 mg KOH/g