Dimetil sulfóxido 99.8+% para síntesis de péptidos
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
354840025 354845000
ACRO354840025EA 339 EUR
ACRO354840025 ACRO354845000
Dimetil sulfóxido 99.8+% para síntesis de péptidos
Dimetil sulfóxido
Formula: (CH₃)₂SO
Pto. Ebullición: 189 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,1 g/cm³
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002089
Núm. CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Índice Merck: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.005 % (K.F.)
GC ≥99.80 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
Free amine ≤0.0002 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.003 %