Dimetil sulfóxido 99,9 Spectrophotometry
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Sinónimos:
DMSO
32434.K2
32434.M1
32434.K2EA
134
EUR
32434.K2
32434.M1
Dimetil sulfóxido 99,9 Spectrophotometry
Dimetil sulfóxido
Purity: 99.9+%
CAS No.: 67-68-5
Molecular Formula: (CH3)2SO
Formula Weight: 78.13
Flash Point: 87°(189°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.101
Refractive Index: 1.4790
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Mild
Melting Point: 18.4°
Boiling Point: 189°
Beilstein Reference: 506008
Merck Reference: 14,3259
MDL No.: MFCD00002089
Formula:
(CH₃)₂SO MW: 78.14 g/mol Pto. Ebullición: 189 °C Pto. de fusión: 18.4 °C Densidad: 1.101 Pto. de inflamación: 87 °C (189 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002089 Núm. CAS: 67-68-5 EINECS: 200-664-3 Índice Merck: 14,3259 |