Dimetil sulfóxido, anhidro (max. 0,025% H2O), SeccoSolv® for DNA and peptides synthesis
Proveedor: Merck
Sinónimos: DMSO
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02931.1000 1.02931.2500
1.02931.1000EA 63.45 EUR
1.02931.1000 1.02931.2500
Dimetil sulfóxido, anhidro (max. 0,025% H2O), SeccoSolv® for DNA and peptides synthesis
Dimetil sulfóxido
These reagents are produced using specially selected distillation methods that ensure consistently high dryness and batch-to-batch consistency.
Formula: (CH₃)₂SO
MW: 78.14 g/mol
Pto. Ebullición: 189
Pto. de fusión: 18.5
Densidad: 1.101 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 87
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002089
Núm. CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Índice Merck: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 1000 g/l (20 °C)
Melting Point 18.4 °C
Molar Mass 78.1 g/mol
Boiling Point 189 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.6 hPa (20 °C)
Flash Point 87 °C
Refractive Index 1.48 (20 °C)
Explosion Limit 1.8 - 63.0 %(V)
Density 1.10 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 301 °C
Saturation concentration 8.0 g/m3 (20 °C)
Viscosity kinematic 2.14 mm2/s